Merck
Y0001314
1-Nonadecanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
425 MG
145,00 €
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
425 MG
145,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)18OH
Número de CAS:
Peso molecular:
284.52
Beilstein:
1758190
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
1-nonadecanol
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
60-61 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3
Clave InChI
XGFDHKJUZCCPKQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
1-Nonadecanol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)