Y0001297
Iopentol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-[Acetyl(2-hydroxy-3-methylpropyl)amino]-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide
Seleccione un Tamaño
132,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
132,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
iopentol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)COC)C(=O)C
InChI
1S/C20H28I3N3O9/c1-9(29)26(5-12(32)8-35-2)18-16(22)13(19(33)24-3-10(30)6-27)15(21)14(17(18)23)20(34)25-4-11(31)7-28/h10-12,27-28,30-32H,3-8H2,1-2H3,(H,24,33)(H,25,34)
Clave InChI
IUNJANQVIJDFTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)