Y0000622
Terazosin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
terazosin
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
262-268 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Clave InChI
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)