Y0000531
Sultamicillin tosilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Sultamicillin tosylate
Seleccione un Tamaño
131,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
131,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sultamicillin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S]2(=O)(=O)[C@H]3N([C@H](C2(C)C)C(=O)OCOC(=O)[C@@H]4N5[C@H](SC4(C)C)[C@@H](C5=O)NC(=O)[C@H](N)c6ccccc6)C(=O)C3.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[H+]
InChI
1S/C25H30N4O9S2.C7H8O3S/c1-24(2)17(29-20(32)16(21(29)39-24)27-19(31)15(26)12-8-6-5-7-9-12)22(33)37-11-38-23(34)18-25(3,4)40(35,36)14-10-13(30)28(14)18;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-9,14-18,21H,10-11,26H2,1-4H3,(H,27,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t14-,15-,16-,17+,18+,21-;/m1./s1
Clave InChI
FFCSPKNZHGIDQM-CGAOXQFVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)