Documentos clave
Y0000235
Almagate
Almagate
1 de 1 reseñadores recibieron un producto de muestra o participaron en una promoción
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
50 MG
195,00 €
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
195,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
almagate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Al](O)(O)O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].O.O
InChI
1S/CH2O3.Al.3Mg.9H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;9*1H2/q;+3;3*+2;;;;;;;;;/p-9
Clave InChI
MTEOMEWVDVPTNN-UHFFFAOYSA-E
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Almagate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
Revisiones
1 de 1 reseñadores recibieron un producto de muestra o participaron en una promoción
Filtros activos
  1. Barcelona
    • Reseña 1
    • Votos 0
    4 de 5 estrellas.
    Efficiency
    We receive the Almagate in a short time, less than a month.
    Traducir con Google
    ¿Le ha resultado útil?