Y0000184
Rifabutin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
rifabutin
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)