Merck
W562125
Sigma-Aldrich
10-Undecen-1-ol
≥98%, stabilized, FG
Sinónimos:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CH(CH2)9OH
Número de CAS:
Peso molecular:
170.29
Beilstein:
1753225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
02.125
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
contiene
alpha-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; musty; floral; citrus; waxy
cadena SMILES
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
Clave InChI
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)