Merck
W426060
Sigma-Aldrich
S-Isopropyl-3-methylbut-2-enethioate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14OS
Número de CAS:
Peso molecular:
158.26
Número de FEMA:
4260
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
12.134
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; alliaceous
grado:
FG
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; alliaceous
cadena SMILES
S(C(C)C)C(=O)C=C(C)C
InChI
1S/C8H14OS/c1-6(2)5-8(9)10-7(3)4/h5,7H,1-4H3
Clave InChI
IZVXTRDVESJRTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)