Merck
W419255
Sigma-Aldrich
2-Pentanoylfuran
≥99%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número de FEMA:
4192
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
13.163
NACRES:
NA.21
grado
FG
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥99%
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
licorice; cheesy; earthy; sweet
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente