Merck
W273601
Sigma-Aldrich
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate
≥97%, FG
Sinónimos:
papaya isobutyrate
Seleccione un Tamaño
W273601-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
95,50 €
1 KG
653,00 €
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W273601-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
95,50 €
1 KG
653,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
234.33
Número de FEMA:
2736
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2086
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.484
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
floral; fruity; sweet
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
floral; fruity; sweet
cadena SMILES
CC(C)(OC(C(C)C)=O)CCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C15H22O2/c1-12(2)14(16)17-15(3,4)11-10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
Clave InChI
WCEXWNUHYPYHDN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate is an aryl alkyl alcohol simple acid ester. It is also referred to as 2-methyl-4-phenyl-2-butyl isobutyrate. Vapor pressure of phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate is 0.00187mmHg at 25°C. Safety and dermatological assessment of phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate have been reported.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D Belsito et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S269-S313 (2012-03-13)
The aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives (AAASAE) group of fragrance ingredients was critically evaluated for safety following a complete literature search of the pertinent data. For high end users, calculated maximum skin exposures vary widely from 0.01% to