T2188
Tryptone Glucose Yeast Extract Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
TGYE Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Aplicación
Componentes
Casein enzymic hydrolysate, 5.00
Yeast extract, 3.00
Glucose, 1.00
Agar, 15.00
Nota de preparación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.