93657
Tryptone Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Seleccione un Tamaño
127,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
127,00 €
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
sodium chloride, 8 g/L
tryptone, 10 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Proteus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.