T1985000
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-Trichloro-trifluoroethane, Genetron® 113
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
5.5 psi ( 20 °C)
familia API
halothane
temp. de autoignición
1256 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
47-48 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Clave InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)