Documentos
ST432
Sigma-Aldrich
Sila13COgen
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Methyldiphenylsilanecarboxylic-13C acid, 1-Methyl-1,1-diphenylsilanecarboxylic-13C acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC13H14O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
243.34
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
Aplicación
Sila13COgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.