Saltar a
ST407
SilaCOgen
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Methyldiphenylsilanecarboxylic acid, 1-Methyl-1,1-diphenylsilanecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
153,00 €
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
907,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
242.35
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
[Si](C)(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O
InChI key
JGZJTJGZAGJOOE-UHFFFAOYSA-N
Application
SilaCOgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ST432N887897023
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥97.0% (TLC), ≥99.0% (T)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)