SMB00960
Etoposide quinone
research grade
Sinónimos:
Etoposide 3′,4′-quinone, Etoposide o-quinone
Seleccione un Tamaño
162,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
162,00 €
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥93% (H-NMR)
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
color
dark red
mp
200—210 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Canonical SMILES: CC1OCC2C(O1)C(C(C(O2)OC3C4COC(=O)C4C(C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=O)C(=O)C(=C7)OC)O)OIsomeric SMILES: CC1OC[C@@H]2[C@@H](O1)[C@@H]([C@H]([C@@H](O2)OC3C4COC(=O)C4C(C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=O)C(=O)C(=C7)OC)O)O
InChI
1S/C28H28O13/c1-10-35-8-19-26(39-10)23(31)24(32)28(40-19)41-25-13-6-17-16(37-9-38-17)5-12(13)20(21-14(25)7-36-27(21)33)11-3-15(29)22(30)18(4-11)34-2/h3-6,10,14,19-21,23-26,28,31-32H,7-9H2,1-2H3/t10?,14?,19-,20?,21?,23-,24-,25?,26-,28+/m1/s1
Clave InChI
SBLYXIKLMHGUJZ-LBMXFXLMSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)