Merck
SMB00944
Sigma-Aldrich
Dihydrodaidzein
≥95%
Sinónimos:
4′,7-Dihydroxy-isoflavanone; 7,4′-Dihydroxyisoflavanone; 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one synthetic
Seleccione un Tamaño
10 MG
149,00 €
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
149,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
256.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
color
faint beige
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
Clave InChI
JHYXBPPMXZIHKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dihydrodaidzein is an active metabolite of daidzein. It has vasodilatory action on rat isolated aortic rings. It stimulates the estrogen receptor-dependent growth of breast cancer MCF-7 cells at micromolar concentrations. Dihydrodaidzein is produced by the metabolism of daidzein in colonic bacteria and may be further metabolized to various bioactive compounds, including equol .Outside of the human body, Dihydrodaidzein has been detected in several different foods, such as cloves, agars, ohelo berries, greenthread tea, and mexican groundcherries. This could make dihydrodaidzein a potential biomarker for the consumption of these foods.
Aplicación
Metabolomics research
Otras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)