SMB00934
Cyclo(-Phe-Pro)
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Cyclo(-Phe-Pro), Cyclo(L-Phe-L-Pro), Cyclo-L-phenylalanyl-L-proline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
color
off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C14H16N2O2/c17-13-12-7-4-8-16(12)14(18)11(15-13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,15,17)/t11-,12-/m0/s1
Clave InChI
QZBUWPVZSXDWSB-RYUDHWBXSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.