Documentos clave
SK019
Supelco
BOMB/HALOGEN QCS
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analito
Descripción
    1,1,1-Trichloroethane 1.25 g/100g
    Dimethyl Sulfoxide 1.23 g/100g
    Toluene 45.9 g/100g
    Mineral Oil 49.9 g/100g
    Hexafluorobenzene 0.820 g/100g
    1,6-Dibromohexane 0.760 g/100g
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)