The product expiration date is listed on the label and the lot specific Certificate of Analysis. This product is assigned a shelf life of approximately 3 years from the quality release date. Please see the link below to review a sample Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/S6387-25G0000252608.pdf
S6387
Sulfadiazine sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt, SPS Agar Supplement
Seleccione un Tamaño
55,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
55,20 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
crystalline powder
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Clave InChI
JLDCNMJPBBKAHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
WHAT IS THE SHELF LIFE OF EXPIRY DATE FOR THIS ITEM
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?