Saltar a
S5145
Silver enhancer solution B
liquid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Nombre del producto
Silver enhancer solution B,
form
liquid
Quality Segment
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
Application
Silver enhancer solution B has been used in the enhancement of metallic nanoparticles and silver staining.
Other Notes
Initiator solution for Silver Enhancer Kit SE-100
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
77-92-9
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)