RTC000103
Dimetilsulfóxido
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1211006
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %, 63 °F
envase
pkg of 20 mL
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
densidad
1.10 g/mL (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Precaución
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)