Saltar a
RTC000082
terc-Butanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-Metil-2-propanol, Alcohol terc-butilo, Trimetil carbinol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3COH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
906698
MDL number:
eCl@ss:
25140904
El producto RTC000082 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 26 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
896 °F
expl. lim.
8 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
General description
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9899 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under terc-Butanol
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
15 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-65-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)