Documentos clave
QC1167
Supelco
Phenolics C/V Sample 2
certified reference material
Seleccione un Tamaño
2 ML
65,50 €
65,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 ML
65,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
65,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 2 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-043-2
concentración
100% in H2O
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)