PHR3593
Carbinoxamine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanol
Seleccione un Tamaño
566,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
566,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1096021
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(O)c2ncccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8,12,15H
Clave InChI
ZFUPOFQRQNJDNS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)