PHR3543
Nonanal
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Aldehyde C9, Nonyl aldehyde, Pelargonaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
presión de vapor
~0.26 mmHg ( 25 °C)
envase
pkg of 1 g
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)