PHR3476
Betamethasone Dipropionate Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16Beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-21-yl propionate
Seleccione un Tamaño
677,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
677,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1067737
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@H](C4)C)(O)C(=O)COC(=O)CC)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C25H33FO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Clave InChI
ALINSFFSOAHJII-XGQKBEPLSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Liver,Kidney,Endocrine system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)