PHR3289
Amitraz
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Amitraz, N′-(2,4-Dimethylphenyl)-N-{[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl}-N-methylmethanimidamide, NSC 324552
Seleccione un Tamaño
137,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
137,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 400 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CN(\C=N\c1ccc(C)cc1C)\C=N\c2ccc(C)cc2C
InChI
1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3/b20-12+,21-13+
Clave InChI
QXAITBQSYVNQDR-ZIOPAAQOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)