PHR3250
Thioguanine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
6-Thioguanine, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1660000
familia API
tioguanine, thioguanine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
mp
≥300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Clave InChI
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)