PHR3201
Meclofenamate Sodium
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Meclofenamic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1377803
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
[Na].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na.H/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;
Clave InChI
CHGIZYUDGOIAFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)