PHR2875
Isoflurane Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Chlorodifluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl chlorodifluoromethyl ether
Seleccione un Tamaño
617,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
617,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1349014
familia API
isoflurane
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 0.5 mL
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(Cl)OC(F)(F)Cl
InChI
1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H
Clave InChI
TZZWXBLENLGFDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)