Merck
PHR2730
Supelco
Butyraldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Butyraldehyde, Butanal
Seleccione un Tamaño
1.2 ML
50,40 €
50,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1.2 ML
50,40 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
506061
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
50,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1084259
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
90 mmHg ( 20 °C)
familia API
butyraldehyde
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
390 °F
lim. expl.
12.5 %
envase
pkg of 1.2 mL
índice de refracción
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
densidad
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota al pie de página
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6240 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)