PHR2606
Methyl linoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Methyl linoleate, Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
Seleccione un Tamaño
165,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
165,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1430327
familia API
methyl linoleate
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 5x100 mg
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Clave InChI
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)