PHR2596
4-Chlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Chlorophenol
Seleccione un Tamaño
246,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
246,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1496802
presión de vapor
1 mmHg ( 49.8 °C)
familia API
parachlorophenol
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
bp
220 °C (lit.)
mp
42-45 °C
densidad
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Clave InChI
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)