PHR2542
Theophylline Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
3-Methylxanthine, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1653026
familia API
theophylline
envase
pkg of 100 mg
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
Clave InChI
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.