PHR2463
Glutathione Impurity D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
γ-L-Glutamyl-L-cysteine
Seleccione un Tamaño
543,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
543,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
glutathione
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Clave InChI
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Categorías relacionadas
Amino Acid Sequence
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)