Merck
PHR2426
Supelco
Camphene
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Camphene
Seleccione un Tamaño
1 G
185,00 €
185,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
185,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
185,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
camphor
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clave InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)