PHR2410
Acetato de abiraterona
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
17-(piridina-3-il)androsta-5,16-dien-3β-il acetato
Seleccione un Tamaño
516,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
516,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1000818
familia API
abiraterone
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Clave InChI
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Endocrine system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)