The '3350' designated in the name of this product represents the molecular weight. In addition, the molecular weight is published in the product Certificate of Analysis as approximately 3350 daltons. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis.
https://www.sigmaaldrich.com/documents-search?tab=coa
PHR2362
Poli(etilenglicol)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
PEG
Seleccione un Tamaño
130,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
130,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1546547
familia API
polyethylene glycol
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Estamos interesados en comprar polietilenglicol PHR2362 PS y veo que es trazable al de USP 1546547: Polietilenglicol de peso molecular Mw 3350 (3015-3685) pero en el vuestro PHR2362 no se especifica el peso molecular. ¿Me lo podéis pasar? ¿Y un CoA?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?