PHR2217
Toxopyrimidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
532,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
532,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
thiamine
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc(ncc1CO)C
InChI
1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)
Clave InChI
VUTBELPREDJDDH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)