PHR2159
Hydrocortisone Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-al hydrate
Seleccione un Tamaño
2000,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2000,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
hydrocortisone
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)C=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,11,14-16,18,24,26H,3-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
JIELFMXLFHFDRT-VWUMJDOOSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)