PHR1982
Ibuprofen Impurity R
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,1′-(Ethane-1,1-diyl)-4,4′-(2-methylpropyl)dibenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
100
300
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)