PHR1738
Bupivacaine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide (Bupivacaine Related Compound A) (Bupivacaine Impurity E)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000089
traceable to USP 1078518
familia API
bupivacaine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 40 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Bupivacaine and its derivatives are a category of compounds that are used as local anesthetics. Its applications consist of infiltration, nerve block, epidural, and intrathecal anesthesia.[1][2]
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)