PHR1722
Triamterene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Triamterene, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
Seleccione un Tamaño
175,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
175,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000837
traceable to USP 1680007
familia API
triamterene
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 400 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Clave InChI
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)