PHR1598 is intended for use as a secondary pharma standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations. This product is used for R&D and Analytical purposes. It is not for drugs, households, or other uses.
Please see the link below to review the therapeutic properties of this compound:
https://go.drugbank.com/drugs/DB00413
PHR1598
Pramipexole Dihydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Pramipexole dihydrochloride monohydrate, (S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino) benzothiazole dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
98,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
98,80 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001266
traceable to USP 1553859
familia API
pramipexole
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[s]1c2c(nc1N)CC[C@@H](C2)NCCC.[Cl-].[Cl-].O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH.H2O/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
Clave InChI
APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
PRAMIPEXOLE WHAT IS THIS DRUG USED FOR
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?