PHR1501
Aminobutanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-Amino-1-butanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1020008
familia API
ethambutol
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
densidad
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCC(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
Clave InChI
JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.