PHR1300
Dequalinium chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,1′-Decamethylenebis(4-aminoquinaldinium) dichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. D0430000
familia API
dequalinium
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
≥300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dequalinium chloride (DECA) is a cationic, lipophilic mitochondrial toxin which can act as a cyctotoxic agent on the mitochondrial membrane of specific epithelial carcinoma cells, by inhibiting the cellular energy production. It can have useful applications in cancer therapy.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?