Merck
PHL89594
Cantharidin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
Seleccione un Tamaño
25 MG
350,00 €
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
350,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
215-217 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
Clave InChI
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitor of protein phosphatase 2A.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)