PHL83719
Artemetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-Hydroxy 3,6,7,3′,4′-pentamethoxyflavone, Artemisetin, Erianthin, Quercetagetin 3,6,7,3′,4′-pentamethyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-11-7-6-10(8-12(11)24-2)18-20(27-5)17(22)15-13(28-18)9-14(25-3)19(26-4)16(15)21/h6-9,21H,1-5H3
Clave InChI
RIGYMJVFEJNCKD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)