Merck
PHL83487
Castalin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
429,00 €
429,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
429,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H20O18
Número de CAS:
Peso molecular:
632.44
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
429,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C2C3OC(=O)c4c(c(c(c(c4c5c(c(c(c(c5O)O)O)c6c(cc(c(c6O)O)O)C(=O)OC(C2O)CO)C1=O)O)O)O)C3O
InChI
1S/C27H20O18/c28-2-5-14(31)23-24-20(37)12-11(27(42)45-24)9(18(35)22(39)19(12)36)8-10(26(41)44-23)7(16(33)21(38)17(8)34)6-3(25(40)43-5)1-4(29)13(30)15(6)32/h1,5,14,20,23-24,28-39H,2H2
Clave InChI
PPUHUWSVCUJGTD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)